Tisk…
hořčík ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
10231.KGEA 2380 CZK
10231.KG 10231.KJ 10231.KM
hořčík ≥99.8% (metals basis), rods, Length: 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
hořčík
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈450g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Vzorec: Mg
Bod varu: 1107 °C (1013 hPa)
Bod tání: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675