Tisk…
hořčík ≥99.8% (metals basis), granules -12+50 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00870.36 00870.A1 00870.A3
00870.36EA 3780 CZK
00870.36 00870.A1 00870.A3
hořčík ≥99.8% (metals basis), granules -12+50 mesh
hořčík
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-95-4 Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Vzorec: Mg
Bod varu: 1107 °C (1013 hPa)
Bod tání: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675