Tisk…
hořčík 99+%, ribbon
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
413380250 413381000
ACRO413380250EA 1990 CZK
ACRO413380250 ACRO413381000
hořčík 99+%, ribbon
hořčík
Vzorec: Mg
MW: 24.3
Bod varu: 1107
Bod tání: 651
Bod vzplanutí: 500 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Silver white Metallic ribbon
Assay ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm