Tisk…
Vápník, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
441872-25G 441872-5G
SIAL441872-25GEA 48720 CZK
SIAL441872-25G SIAL441872-5G
Vápník, Sigma-Aldrich®
Vápník
Vzorec: Ca
MW: 40,08 g/mol
Bod varu: 1484 °C (1013 hPa)
Bod tání: 850 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085314
CAS číslo: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644