Tisk…
Vápník, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
215147-100G 215147-500G 215147-5G
SIAL215147-100GEA 4170 CZK
SIAL215147-100G SIAL215147-500G SIAL215147-5G
Vápník, Sigma-Aldrich®
Vápník
Vzorec: Ca
MW: 40,08 g/mol
Bod varu: 1484 °C (1013 hPa)
Bod tání: 850 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085314
CAS číslo: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644