Barium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
474711-25G
474711-5G
SIAL474711-25GEA
90570
CZK
SIAL474711-25G
SIAL474711-5G
Barium, Sigma-Aldrich®
Barium
Vzorec:
Ba MW: 137.33 Bod varu: 1640 Bod tání: 725 Hustota: 3.51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134031 CAS číslo: 7440-39-3 EINECS: 231-149-1 UN: 1400 ADR: 4.3 II Merck Index: 12,00991 |