Tisk…
Barium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
441880-25G 441880-5G
SIAL441880-25GEA 51050 CZK
SIAL441880-25G SIAL441880-5G
Barium, Sigma-Aldrich®
Barium
Vzorec: Ba
Bod varu: 1640 °C (1013 hPa)
Bod tání: 725 °C
Hustota: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134031
CAS číslo: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991