Tisk…
Rubidium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
276332-1G 276332-5G
SIAL276332-1GEA 7740 CZK
SIAL276332-1G SIAL276332-5G
Rubidium, Sigma-Aldrich®
Rubidium
Vzorec: Rb
Bod varu: 700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 39 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (1399.85 °C)
MDL Number: MFCD00134055
CAS číslo: 7440-17-7
EINECS: 231-126-6
UN: 1423
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08439