Tisk…
Cesium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
239240-1G 239240-5G
SIAL239240-1GEA 5210 CZK
SIAL239240-1G SIAL239240-5G
Cesium, Sigma-Aldrich®
Cesium
Vzorec: Cs
Bod varu: 705 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28,5 °C
Hustota: 1,873 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134037
CAS číslo: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051