Tisk…
Cesium ≥99.8% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43005.03 43005.06 43005.18
43005.03EA 4840 CZK
43005.03 43005.06 43005.18
Cesium ≥99.8% (metals basis)
Cesium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Ampouled Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Vzorec: Cs
Bod varu: 705 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134037
CAS číslo: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051