Tisk…
Hliník ≥90% stabilised, fine powder, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Aluminum
Stabilization: Stabilised with fat ∼ 2%
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01056.0250 1.01056.1000
1.01056.0250EA 2650 CZK
1.01056.0250 1.01056.1000
Hliník ≥90% stabilised, fine powder, Supelco®
Hliník
Vzorec: Al
Bod varu: 2467 °C (1013 hPa)
Bod tání: 660 °C
Hustota: 2,70 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134029
CAS číslo: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (complexometric) ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.03 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 1.0 %
Fat passes test