Tisk…
Mikrocentrifuga, 5425/5425 R (IVD)
Dodavatel: EPPENDORF
5405000.212 5405000.611 5406000.011 5406000.216 5406000.410 5406000.615
521-2469EA 70460 CZK
521-2469 521-2477 521-3349 521-3353 521-3357 521-3361
Mikrocentrifuga, 5425/5425 R (IVD)
Centrifugy Mikrocentrifugy
Tato vzduchem chlazená odstředivka pokrývá řadu velmi častých aplikací. Zaměření na standardní aplikace je nezbytným zařízením pro moderní laboratoře zajišťující optimální separaci. Ideální pro uživatele s vysokým výkonem, kteří očekávají špičkovou úroveň ergonomického pohodlí a také vysokou flexibilitu se 6 možnostmi rotoru.
  • systém QuickLock® pro snadné uzamčení víka rotoru
  • provedení
  • OptiBowl® zaručuje tichý provoz i bez víka rotoru
  • Měkké zavírání víka jedním prstem pro ergonomické ovládání
  • Zvýšený funkce softwaru (10 akceleračních a brzdných ramp, 3 programová tlačítka, krátká funkce bez nutnosti držení tlačítka)
  • nízká hladina hluku (< 51 db) pro tichá pracovní prostředí
  • k dispozici s otočnými ovládacími prvky pro rychlé nastavení parametrů nebo s tlačítky pro snazší čištění
Centrifuga 5425/5425 R je navržena pro separace kapalných směsí s různou hustotou, především pro zpracování a analýzy vzorků lidského těla v aplikacích in-vitro tak, aby bylo zaručeno, že diagnostická zařízení pro práci in-vitro jsou využívána pro zamýšlené účely.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez rotoru nebo s rotorem FA-24x2, nepropouštějícím aerosoly, pro zkumavky 24×1,5/2,0 ml