Chlornan sodný solution 5% (w/w), technická kvalita
Dodavatel: PanReac AppliChem
|
Nebezpečí
|
212297.1214
212297.1211
APPC212297.1214EA
3140
CZK
APPC212297.1214
APPC212297.1211
Chlornan sodný solution 5% (w/w), technická kvalita
Chlornan sodný
Vzorec:
ClNaO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS číslo: 7681-52-9 UN: 1791 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay (iodometr.) | 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis) |