Tisk…
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H66414.14 H66414.22 H66414.36
H66414.14EA 1390 CZK
H66414.14 H66414.22 H66414.36
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Upozornení: Hygroscopic. Store under nitrogen.
Vzorec: C₉H₂₄ClNO₃Si
Hustota: 0,930
Bod vzplanutí: 11 °C (52 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054225
CAS číslo: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
UN: 1230
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (Non-Aqueous Acid-Base Titration) 48.0 - 52.0%
Refractive Index 1.3970