Tisk…
Polyacrylic acid sodium salt, M.W. ~2100, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Poly(sodium acrylate), Poly(sodium Acrylate), Acrylic Acid Sodium Salt Homopolymer, PAAS, Sodium Polyacrylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
420344-100G 420344-500G
SIAL420344-100GEA 3910 CZK
SIAL420344-100G SIAL420344-500G
Polyacrylic acid sodium salt, M.W. ~2100, powder, Sigma-Aldrich®
Polyacrylic acid sodium salt
Vzorec: [CH₂CH(CO₂Na)]n
Hustota: 0.55 g/ml (25 °C)
MDL Number: MFCD00147949
CAS číslo: 9003-04-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Water (by Karl Fischer) 8 - 14%
pH (C=1%, H₂O) 6.0 - 9.0