Tisk…
Oxid hlinitý 20% (w/w) in 2-propanol, nanoparticle dispersion <50 nm (DLS), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
702129-100G 702129-500G
SIAL702129-100GEA 5610 CZK
SIAL702129-100G SIAL702129-500G
Oxid hlinitý 20% (w/w) in 2-propanol, nanoparticle dispersion <50 nm (DLS), Sigma-Aldrich®
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Hustota: 0,79 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
UN: 1219
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Loading, Dispersion 19.0 - 21.0% wt
Dispersion pH 7.5 - 9.5
Particle Size (ICP) ≤50 nm
ICP Major Analysis (Aluminium Component) Confirmed
Purity (≥99.9% Based on Trace Metals Analysis) Meets Requirements
Trace Metal Analysis ≤1000.0 ppm