Tisk…
Dusitan sodný 0.1 M NaNO2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
35273-1LEA 1690 CZK
35273-1L
Dusitan sodný 0.1 M NaNO2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002