Tisk…
Míchačka magnetická, big squid IKAMAG® a color squid IKAMAG®
Dodavatel: IKA
3671000 3672000
442-0696EA 12690 CZK
442-0696 442-0701
Míchačka magnetická, big squid IKAMAG® a color squid IKAMAG®
Míchadla Míchačky magnetické
Magnetická míchačka s digitálním LED displejem pro zobrazení rychlosti a elektronicky řízeným motorem. Řízení rychlosti je v krocích 50 min⁻¹ Pro big squid, všechny jednotky jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů.
  • velmi dobrá chemická odolnost díky skleněné vrchní části a syntetickému dnu, které je vyrobené z polyamidu (big squid) a termoplastického elastomeru (color squid)
  • elektronicky řízený motor s neomezeným nastavením rychlosti (color squid)
  • lze používat při 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti) v inkubátoru nebo chladírně
Další návrhy a barvyMore Product Information