Tisk…
Bottles, wide neck, amber, with GLS 80® thread and screw cap, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
1160146 1160151 1160150 1160149 1160148 1160147 218666959 218663653
215-2065EA 2970 CZK
215-2065 215-2070 215-2069 215-2068 215-2067 215-2066 215-2852 215-2960
Bottles, wide neck, amber, with GLS 80® thread and screw cap, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo 3,3, hnědé, s modrým PP šroubovacím uzávěrem.
  • velmi dobrá chemická odolnost, vysoká teplotní odolnost
  • široký otvor pro snadné čištění
  • díky nízké tepelné roztažnosti jsou vysoce odolné při změnách teplot
  • typ I skla dle USP EP a JP
  • tmavé sklo vyhovuje požadavkům USP 671 a Eur. Ph. 3.2.1 na ochranu před UV zářením
Hnědé sklo chrání materiál citlivý na světlo. UV ochrana do přibližně 500 nm vlnové délky. Zbarvený je pouze vnější povrch lahví, díky tomu vlastnosti DURAN® na vnitřní straně zůstávají nezměněné. Kulaté, s graduací a speciálně vyvinutým GLS 80® závitem. Otevírání a uzavírání láhve je jednoduché díky mechanismu rychlého zavírání. 80 mm široký vnější průměr hrdla láhve umožňuje pohodlné a bezpečné plnění lahví práškem, pastou, granuláty a kapalinami. Velký otvor pojme i velkoobjemové nálevky, s kterým je možné využívat lopatky nebo špachtle.
S tištěným sledovacím kódem (identifikace šarže).