Tisk…
Zátka gumová, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
292062803 292061301
215-4191EA 1040 CZK
215-4191 SCOT292061301
Zátka gumová, DURAN®
Zátky Zátky kaučukové (gumové)
Tento bromobutylový pryžový uzávěr poskytuje plynotěsné těsnění pro všechny laboratorní lahve GL 25 a GL 45 o velikostech od 10 do 20000 ml.
  • Elastický materiál pro spolehlivé samotěsnění po propíchnutí jehlou
  • Horní povrch obsahuje sedm očíslovaných polokulových otisků pro propíchnutí jehlou
  • Odolává teplotám od –50 do +121 °C
Vhodné pro skladování materiálů citlivých na vzduch, kultivaci anaerobních mikroorganismů (doporučujeme láhve odolné vysokému tlaku), pro studie aerobní oxidace methanu (MOx), skladování anaerobních kultur (doporučujeme láhve s tmavým sklem), aplikace vyžadující promývání plynů nebo pro přenos vzorků pomocí stříkaček.
Certifikace: Splňuje požadavky EP 3.2.9, pro uzávěry typu I zkoušky chemikálií a těsnosti.
Upozornení: Standardní DURAN® originální laboratorní láhve GL 45 nejsou odolné vůči tlaku. Pokud se očekává nárůst tlaku, doporučuje se použít zátku bez červeného otevřeného horního uzávěru GL 45. Je třeba zvážit použití tlakově odolných lahví, jako je DURAN® pressure plus+.
Jehly větší než 20 gauge se nedoporučují.