Tisk…
VWR®, Termostaty blokové, digitální
Dodavatel: VWR Collection
460-0349EA 24560 CZK
460-0349 460-0350 460-0351 460-0352
VWR®, Termostaty blokové, digitální
Termostaty blokové Termostaty blokové/ohřívací
Víceúčelové digitální blokové ohřívače VWR® s vysokým výkonem a konstantní teplotou jsou ekonomické, všestranné a kompaktní. Tyto digitální modely poskytují reprodukovatelné výsledky, výjimečnou rovnoměrnost teploty a jsou ideální pro širokou škálu aplikací. Režim kalibrace teploty umožňuje uživateli kalibrovat jednotku na externí teplotní zařízení. V časovaném režimu zazní alarm, když čas dosáhne nuly a jednotka dosáhne nastavené hodnoty teploty.
  • Kompaktní design s malým půdorysem
  • Teplotní rozsah od okolních +5 do 120 °C
  • Výstražná kontrolka symbolu „horké“ se rozsvítí, když je teplota vyšší než 40 °C
  • Pojme výměnné modulární topné bloky VWR® pro zkumavky o objemu 0,2 až 50 ml
  • Lze použít při 18 až 33 °C, s 20 až 80 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Univerzální přístroje jsou vhodné pro inkubace a kultivace, enzymové reakce, imunologické metody, denaturaci bílkovin, DNA aplikace, metody ELISA, stanovení bodu varu/tání a mnohé další laboratorní aplikace.
Mikroprocesorové ovládání: regulace teploty pomocí PID regulátoru s volitelnou externí RTD sondou, nabízí výbornou stabilitu teploty ±0,1 °C a rovnoměrnost rozložení teploty ±0,1 °C. Ohřev vzorků probíhá rychle a přesně, dosažení teploty 100 ºC trvá 16 minut. Teplota je nastavitelná v přírůstcích po 0,1°C.
LED displej: Dotykový ovládací panel se dvěma nezávislými LED displeji času a teploty. Zobrazuje nastavenou hodnotu a hodnoty aktuální teploty. Časovač zobrazuje uplynulý čas nebo při naprogramovaném časovém limitu zbývající čas a po dosažení nuly vypne jednotku.
Do jednotky může být umístěn jeden z výměnných modulárních vyhřívacích bloků, který pojme různé nádoby na vzorky, tj. mikrozkumavky, centrifugační zkumavky, vialky, mikrodestičky a PCR stripy nebo zkumavky. Každý blok má otvor pro vložení teplotního čidla a velice těsný kontakt se zkumavkami zaručí maximální přenos tepla. Všechny modely mají zabudovaný držák pro připevnění externí sondy.
Certifikace: shoda se směrnicí RoHS, TUV
Informace pro objednávání: dodáváno bez vyhřívacích bloků, bloky objednávejte prosím samostatně. Volitelná souprava externích sond sleduje aktuální teplotu bloku nebo vzorku.
Upozornení: neplnit bloky nebo otvory vodou ani kapalinami, nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jednotka je určena pro používání pouze jako blokový termostat.
* RT = okolní teplota