Tisk…
VWR®, Kyvety elektroporační
Dodavatel: VWR Collection
732-1135EA 6500 CZK
732-1135 732-1136 732-1137
VWR®, Kyvety elektroporační
Kyvety Kyvety elektroporační
Elektroporační kyvety jsou vyrobeny z čirého polykarbonátu medicinální kvality a jsou kompatibilní se všemi běžnými komerčně dostupnými elektroporátory.
  • leštěný hliník snižuje frekvenci oblouku
  • barevně kódované uzávěry pro snadnou identifikaci velikosti štěrbiny
  • kulaté uzávěry pro snadné odstranění uzávěru jednou rukou
Informace pro objednávání: Jsou dostupné ve třech velikostech štěrbiny pro splnění všech požadavků běžných aplikací - 1mm štěrbina pro nejsilnější pole, vhodná pro bakterie; 2mm štěrbina pro střední sílu pole, 4mm štěrbina pro nejslabší pole, vhodná pro savčí buňky a buňky některých rostlin.
Balení: sterilizovány gama zářením a pro zajištění sterility baleny jednotlivě