Tisk…
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Sterling™
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
99210 99211 99212 99213 99214_U
112-4831EA 1080 CZK
112-4831 112-4832 112-4833 112-4834 KIMB99214_U
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Sterling™
Rukavice
Nový způsob použití syntetického nitrilového polymeru umožňuje výrobu rukavic s minimální tloušťkou 0,09 mm, zároveň však s vynikající hmatovou citlivostí. Snížená hmotnost rukavic může výrazně snížit množství odpadu. Patentované fyzikální vlastnosti rukavic nabízí pohodlí a pocit latexu, současně však zajišťují chemickou a mechanickou ochranu nitrilu.
  • Neobsahují přírodní latex, což snižuje riziko alergických reakcí spojených s rukavicemi typu 1
  • Zdrsněné konečky prstů zlepšují držení vlhkých a suchých předmětů, se zvýšenou hmatovou citlivostí
  • Silnější než latex s lepší ochranou proti široké škále chemikálií, včetně cytotoxických léků
  • Manžety s o-kroužkem pro zvýšenou odolnost a snadné nasazování
  • Snížené náklady na skladování - více jako o 50% více rukavic v krabici než u konvenčních rukavic
  • Ochrana proti virům dle ISO 16604 metoda B:2004
  • Antistatické, splňují požadavky definované v EN 1149-5
Ideální pro všestrannou ochranu v široké škále laboratorních procesů, včetně chemie, biochemie, mikrobiologie, virologie, přírodních věd, biomedicínského výzkumu, forenzních věd, nesterilní výroby léků, životního prostředí a potravin.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certifikace: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Food contact approved