Tisk…
Ac-YVAD-2,6-dimethylbenzoyloxymethylketone
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260016M001 ALX260016M005
ENZOALX260016M001EA 3850 CZK
ENZOALX260016M001 ENZOALX260016M005
Ac-YVAD-2,6-dimethylbenzoyloxymethylketone
Proteiny
Inhibitor of caspase-1 and -4
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-1. Also inhibits caspase-4.
Objednat
Produktová specifikace
Název proteinu/peptidu Ac-YVAD-2,6-dimethylbenzoyloxymethylketone
Environmentally Preferable
Druhy
Zdroj
Čistota >95% (HPLC)