Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, s nebroušeným hrdlem
Dodavatel: SciLabware
1526/16D 1526/22D 1526/18D 1526/20D
201-0010EA 4480 CZK
201-0010 BIBB1526/22D BIBB1526/18D BIBB1526/20D
Láhve, úzké hrdlo, s nebroušeným hrdlem
Láhve Láhve skleněné
PYREX®, borosilikátové sklo.
  • Pro použití s gumovou zátkou
  • Velmi dobrá chemická odolnost, vysoká tepelná odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, vysoká odolnost proti změnám teploty
Se značkou objemu a bílou ploškou pro popisek
Certifikace: ISO 4796.