Tisk…
2-Propanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
86123.290EA 811 CZK
86123.290 86123.360 86123.410 86123.460
2-Propanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
MDL Number: MFCD00011674
CAS číslo: 67-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (V/V) 68 --> 72 %
Density (20/4) 0.869 --> 0.883
n 20/D 1.137 --> 1.375
Evaporation residue Max. 20 ppm
Methanol Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm