Tisk…
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid ≥95%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
556599-1G 556599-5G
SIAL556599-1GEA 2680 CZK
SIAL556599-1G SIAL556599-5G
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid ≥95%, Sigma-Aldrich®
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
  • Contains varying amounts of anhydride
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Vzorec: C₃H₆BClO₂
Bod tání: 110…113 °C (lit.)
MDL Number: MFCD01074546
CAS číslo: 215951-86-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Colour White to faint yellow
Form Powder or crystal or chunk
Proton NMR spectrum Conforms to structure
Assay ≥95%