Benzetoniumchlorid 0.03 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Hyamine
89577.320EA
2830
CZK
89577.320
Benzetoniumchlorid 0.03 N, AVS TITRINORM volumetric solution
Benzetoniumchlorid
Vzorec:
C₂₇H₄₂ClNO₂ MW: 448,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011742 CAS číslo: 121-54-0 |
Výsledky specifikačního testu
Titer | 0.03000 ±0.5% |