Tisk…
Ethylene oxide (oxirane) solution_SC 2.5-3.3 M THF
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
779202-25ML 779202-100ML 779202-1L
SIAL779202-25MLEA 4150 CZK
SIAL779202-25ML SIAL779202-100ML SIAL779202-1L
Ethylene oxide (oxirane) solution_SC 2.5-3.3 M THF
Ethylene oxide (oxirane)
Vzorec: C₂H₄O
MW: 44.05 g/mol
Bod vzplanutí: –17 °C
MDL Number: MFCD00014482
CAS číslo: 75-21-8
EINECS: 200-849-9
UN: 2056
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Molarity (in THF) 2,5 – 3,3 M