Tisk…
Vindoline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
462270010 462270050
ACRO462270010EA 3220 CZK
ACRO462270010 ACRO462270050
Vindoline
Vindoline
Vzorec: C₂₅H₃₂N₂O₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD27991347
CAS číslo: 2182-14-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %