Tisk…
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: L-Valine 2-(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-ylmethoxy)ethyl Ester Hydrochloride
462260050 462260250
ACRO462260050EA 4490 CZK
ACRO462260050 ACRO462260250
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Vzorec: C₁₃H₂₀N₆O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01861507
CAS číslo: 124832-27-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5.0 to 11.0 %
HPLC ≥97.5 %