Tisk…
Ternidazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
461950010 461952500
ACRO461950010EA 14200 CZK
ACRO461950010 ACRO461952500
Ternidazole 97%
Ternidazole
Vzorec: C₇H₁₁N₃O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01721389
CAS číslo: 1077-93-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %