Tisk…
Sodium tetrathionate dihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
461920250 461921000
ACRO461920250EA 3680 CZK
ACRO461920250 ACRO461921000
Sodium tetrathionate dihydrate
Sodium tetrathionate dihydrate
Vzorec: Na₂O₆S₄·2H₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00150868
CAS číslo: 13721-29-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility colorless to light yellow
Titration after Ion exchange ≥97.5 %