Tisk…
Saxagliptin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (1S,3S,5S)-2-((2S)-2-Amino-2-(3-hydroxyadamantan-1-yl)acetyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile
462180010 462182500
ACRO462180010EA 14490 CZK
ACRO462180010 ACRO462182500
Saxagliptin
Saxagliptin
Vzorec: C₁₈H₂₅N₃O₂
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12756398
CAS číslo: 361442-04-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %