Tisk…
Salmeterol xinafoate
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
462175000 462171000
ACRO462175000EA 14970 CZK
ACRO462175000 ACRO462171000
Salmeterol xinafoate
Salmeterol xinafoate
Vzorec: C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃
MW: 603,76 g/mol
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00897708
CAS číslo: 94749-08-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %