Tisk…
3-Diethylamino-1-propyne 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N-Diethylpropargylamine
455580050 455580250 455581000
ACRO455580050EA 1170 CZK
ACRO455580050 ACRO455580250 ACRO455581000
3-Diethylamino-1-propyne 97%
3-Diethylamino-1-propyne
Vzorec: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Bod varu: 118…120 °C
Hustota: 0,811 g/cm³
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039881
CAS číslo: 4079-68-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %