Tisk…
Isoprenaline hemisulphate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
462110050 462110250
ACRO462110050EA 1620 CZK
ACRO462110050 ACRO462110250
Isoprenaline hemisulphate
Isoprenaline hemisulphate
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₃·¹/₂H₂O₄S
Bod tání: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013139
CAS číslo: 299-95-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %
Identity passes test