Tisk…
Gemfibrozil 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, CI-719, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)valeric acid
461790050 461790250
ACRO461790050EA 2160 CZK
ACRO461790050 ACRO461790250
Gemfibrozil 98%
Gemfibrozil
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00079335
CAS číslo: 25812-30-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.25 %
HPLC ≥97.5 %