Tisk…
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh, with indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
463475000 463470020
ACRO463475000EA 3190 CZK
ACRO463475000 ACRO463470020
Síran vápenatý, Drierite™ 6 mesh, with indicator
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
MW: 136.14
Bod tání: 1450 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010912
CAS číslo: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical