Citalopram hydrobromide (by HPLC)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
462310010
462310050
ACRO462310010EA
1900
CZK
ACRO462310010
ACRO462310050
Citalopram hydrobromide (by HPLC)
Citalopram hydrobromide
Vzorec:
C₂₀H₂₁FN₂O Bod tání: 185…188 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02101306 CAS číslo: 59729-32-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 h) |
Solubility | (1 % in ethanol) Clear colorless |
HPLC | ≥97.5 % |