Tisk…
Chlorothiazide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
461740050 461740250 461741000
ACRO461740050EA 1400 CZK
ACRO461740050 ACRO461740250 ACRO461741000
Chlorothiazide 98%
Chlorothiazide
Vzorec: C₇H₆ClN₃O₄S₂
Bod tání: 348 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00058576
CAS číslo: 58-94-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %