Tisk…
Betulinic acid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
462870010 462872500
ACRO462870010EA 12950 CZK
ACRO462870010 ACRO462872500
Betulinic acid
Betulinic acid
Vzorec: C₃₀H₄₈O₃
Bod tání: 295…298 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00009619
CAS číslo: 472-15-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %