Tisk…
7-Hydroxyindole 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
462290010 462292500
ACRO462290010EA 13060 CZK
ACRO462290010 ACRO462292500
7-Hydroxyindole 95%
7-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00152102
CAS číslo: 2380-84-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥94.0 %