Tisk…
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride, Sapropterin 2HCl, Biopten, Sapropterin dihydrochloride, (R)-2-Amino-6-((1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl)-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4(1H)-one dihydrochloride
328871000 328875000
ACRO328871000EA 6290 CZK
ACRO328871000 ACRO328875000
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Vzorec: C₉H₁₅N₅O₃·2HCl
Bod tání: 250…255 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00891665
CAS číslo: 69056-38-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥96.0 %