Tisk…
Kyselina sírová 98% 98 determination_nitrogen
Dodavatel: PanReac AppliChem
173163.1611 173163.1612
APPC173163.1611EA 2110 CZK
APPC173163.1611 APPC173163.1612
Kyselina sírová 98% 98 determination_nitrogen
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330 °C
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1.84
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98%
Appearence Clear colorless liquid
Density 20/4 1,84
Residue on ignition 0,0005%
Nitrogen compounds (as N) 0,0005%