Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.1 M (0.1 N) volumetric solution
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181023.1212 181023.0715 181023.1211 181023.1214 181023.1315
APPC181023.1212EA 2040 CZK
APPC181023.1212 APPC181023.0715 APPC181023.1211 APPC181023.1214 APPC181023.1315
Kyselina chlorovodíková 0.1 M (0.1 N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
  • Miscible with water
Certifikace: Traceable to NIST.
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Molarity 0,1 M
Appearence Clear colourless liquid
pH 1,2
Titer at 20 °C 0,999 – 1,001