Tisk…
Nicotinamide-N-oxide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide N-oxide, 3-Carbamoylpyridine 1-oxide
H61292.14 H61292.22
H61292.14EA 7900 CZK
H61292.14 H61292.22
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Bod tání: 291…293 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006202
CAS číslo: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97,5%