Tisk…
Cleaning swabs
Dodavatel: Texwipe
TX805 TX803 TX804
TEXWTX805EA 907 CZK
TEXWTX805 TEXWTX803 TEXWTX804
Cleaning swabs
Tampóny odběrové Tampóny pro čištění
General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
  • Thermal bond construction eliminating the risk of adhesive contamination
  • Can pick up powders and dusts
  • Lot coded for traceability and quality control
Convenient use with adhesives, greases and liquids, in production.
Balení: In a reclosable silicone-free bag.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.