Tisk…
VWR® VisiScope® 534, Mikroskopy trinokulární
Dodavatel: VWR Collection
630-2943EA 48840 CZK
630-2943 630-2944
VWR® VisiScope® 534, Mikroskopy trinokulární
Mikroskopy
Pokročilé rutinní mikroskopy pro aplikace v procházejícím světle v laboratořích. Ideální také pro výuku a školení studentů, zejména v lékařské oblasti.
  • Protiplísňové ošetření na všechny cíle
  • Kompletní osvětlovací systém Köhler pro homogenní, jasné světlo
  • Efektivní, energeticky úsporná LED žárovka
  • Objektivy IOS W-plan pro vysoký kontrast a ostrý obraz
  • Tlakově litý rám s vysokou stabilitou
Odlévaný rám, vysoká stabilita a ergonomické provedení, pro pozorování v procházejícím světle.
Informace pro objednávání: dodáno připravené k použití, s okuláry,More Product Information