Tisk…
VWR®, Kuličky plastové pro omezení vypařování vody z vodních lázní
Dodavatel: VWR Collection
462-7050EA 3620 CZK
462-7050 462-7049 462-0584
VWR®, Kuličky plastové pro omezení vypařování vody z vodních lázní
Kuličky Kuličky plastové
Lehké, ekonomické PP kuličky, které tvoří pokrývku na hladině kapaliny. Koule mají Ø 20 mm, 275 kuliček pokrývá přibližně 1000 cm².
  • snížení tepelných ztrát do okolí o 77% a snížení odparu o 87%
  • Izolujte jako pevná látka a přesto umožněte okamžitý přístup k tekutině ve vaně